乙酰丙酮钌(III)
供应商: TCI
Warning
T2183-1G T2183-5G
TCIAT2183-1GEA 0 CNY
TCIAT2183-1G TCIAT2183-5G
乙酰丙酮钌(III)
乙酰丙酮钌(III)
分子式: C₁₅H₂₁O₆Ru
MDL编号: MFCD00000030
CAS号: 14284-93-6
EINECS: 238-193-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0772734611c16f3167c39a10befe5a82bd29beab&vid=0772734611c16f3167c39a10befe5a82bd29beab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark red powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 43.00 to 47.00 %