乙酰丙酮钴(III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
乙酰丙酮合钴, 三(2,4-戊二酮)钴, Co(acac)3, 三乙酰丙酮钴
C0374-25G
C0374-500G
TCIAC0374-25GEA
0
CNY
TCIAC0374-25G
TCIAC0374-500G
乙酰丙酮钴(III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
乙酰丙酮钴(III)
分子式:
C₁₅H₂₁CoO₆ 分子量: 356.26 g/mol |
MDL编号:
MFCD00013488 CAS号: 21679-46-9 EINECS: 244-527-6 |
|
产品技术规格
Appearance | Green to Dark green powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |