乙酰丙酮锰(III) ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M0043-25G M0043-500G
TCIAM0043-25GEA 0 CNY
TCIAM0043-25G TCIAM0043-500G
乙酰丙酮锰(III) ≥98.0% (通过滴定分析)
乙酰丙酮锰(III)
分子式: C₁₅H₂₁MnO₆
溶点: 160 °C
MDL编号: MFCD00000023
CAS号: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f789d7a32393827116e889f1d451fd9034580747&vid=f789d7a32393827116e889f1d451fd9034580747&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in dilute HCl almost transparency