DL-1,2-异亚丙基甘油 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D0710-25G
D0710-500G
TCIAD0710-25GEA
0
CNY
TCIAD0710-25G
TCIAD0710-500G
DL-1,2-异亚丙基甘油 ≥97.0% (通过GC)
分子式:
C₆H₁₂O₃ 沸点: 80°C 密度: 1,04 g/cm³ (20 °C) 闪点: 80°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00063238 CAS号: 100-79-8 EINECS: 202-888-7 Merck Index: 14,05213 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |