四丙基氢氧化铵 10% 在水里
供应商: TCI
Danger
T0964-25ML T0964-500ML
TCIAT0964-25MLEA 0 CNY
TCIAT0964-25ML TCIAT0964-500ML
四丙基氢氧化铵 10% 在水里
四丙基氢氧化铵
分子式: C₁₂H₂₉NO
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009360
CAS号: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN号: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a78e6fedce2f127a27b9315a6ad46bb59557726&vid=cd6801feb0817a587361000a6f7f8a3d78e060ac&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%