三氟甲磺酸三甲基硅酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis) trimethylsilylating agent
供应商: TCI
Danger
Synonyms: TMS 三氟甲基磺酸酯, TMSOTf, 三甲基硅基三氟甲烷磺酸酯
T0871-250G T0871-5G T0871-25G
TCIAT0871-250GEA 0 CNY
TCIAT0871-250G TCIAT0871-5G TCIAT0871-25G
三氟甲磺酸三甲基硅酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis) trimethylsilylating agent
三氟甲磺酸三甲基硅酯
分子式: C₄H₉F₃O₃SSi
分子量: 222.26 g/mol
沸点: 140°C
闪点: 25°C
MDL编号: MFCD00000406
CAS号: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN号: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d45c4ac37905793fde3bf29ebe466dbbf2ba72f&vid=7744031d398cb6996fa2f65a9c68c906ab751f61&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %