苯扎氯铵 50% in water
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 烷基二甲基苄基氯化铵, 烷基苄基二甲基氯化铵
B0414-25G B0414-500G
TCIAB0414-25GEA 0 CNY
TCIAB0414-25G TCIAB0414-500G
苯扎氯铵 50% in water
苯扎氯铵
分子式: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00050250
CAS号: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN号: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27f05fb34530410e60259100ac06710026903603&vid=846e9d9b588e1d5fafc5feacfe6443dcd6154a9c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 50.0 to 55.0 w/w%