富勒烯-C60 ≥99.5% (通过HPLC), 纯净
供应商: TCI
B1641-1G B1641-100MG
TCIAB1641-1GEA 0 CNY
TCIAB1641-1G TCIAB1641-100MG
富勒烯-C60 ≥99.5% (通过HPLC), 纯净
富勒烯-C60
现在订购
产品技术规格
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%