四丁基氯化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis) for ion pair chromatography
供应商: TCI
Warning
I0366-25G I0366-5G
TCIAI0366-25GEA 0 CNY
TCIAI0366-25G TCIAI0366-5G
四丁基氯化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis) for ion pair chromatography
四丁基氯化铵
分子式: C₁₆H₃₆ClN
溶点: 70°C
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
闪点: 110 °C
MDL编号: MFCD00011635
CAS号: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5eb9a59c9d21e1e14f32c7324e59f1e726faa27&vid=fa5971ac577615397573bbb48eb3ef3ba5f7ca14&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.080
Absorbance (254nm) max. 0.040
Absorbance (400nm) max. 0.010