乙醇钛 (contains 35% Tetraisopropyl Orthotitanate at maximum)
供应商: TCI
|
Warning
|
T0967-25ML
T0967-500ML
TCIAT0967-25MLEA
0
CNY
TCIAT0967-25ML
TCIAT0967-500ML
乙醇钛 (contains 35% Tetraisopropyl Orthotitanate at maximum)
乙醇钛
分子式:
C₈H₂₀O₄Ti 沸点: 236°C 密度: 1,107 g/cm³ (20 °C) 闪点: 33°C |
MDL编号:
MFCD00009071 CAS号: 3087-36-3 EINECS: 221-410-8 UN号: 1993 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Ignition residue | 33.0 to 36.0 % |
Assay of Tetraisopropyl Orthotitanate | 15.0 to 35.0 % |