辛酸甲酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 正辛酸甲酯, 羊脂酸甲酯
O0033-25ML O0033-500ML
TCIAO0033-25MLEA 0 CNY
TCIAO0033-25ML TCIAO0033-500ML
辛酸甲酯 ≥99.0% (by GC)
辛酸甲酯
分子式: C₉H₁₈O₂
沸点: 193°C
密度: 0,877 g/cm³ (20 °C)
闪点: 76°C
MDL编号: MFCD00009551
CAS号: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10b1f053b5fc350ae6bacc125c0d55a4e7bdcaac&vid=10b1f053b5fc350ae6bacc125c0d55a4e7bdcaac&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %