辛酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 亚羊脂酸乙酯
O0030-25ML O0030-500ML
TCIAO0030-25MLEA 0 CNY
TCIAO0030-25ML TCIAO0030-500ML
辛酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
辛酸乙酯
分子式: C₁₀H₂₀O₂
沸点: 208°C
溶点: -43°C
密度: 0,87 g/cm³ (20 °C)
闪点: 92°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009552
CAS号: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Merck Index: 14,03778
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d912c3816db80d1a2fc5eeb17e2ca9c2999b1d9&vid=8d912c3816db80d1a2fc5eeb17e2ca9c2999b1d9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %