己硫醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0377-25G H0377-250G
TCIAH0377-25GEA 0 CNY
TCIAH0377-25G TCIAH0377-250G
己硫醚 ≥98.0% (通过GC)
己硫醚
分子式: C₁₂H₂₆S
沸点: 260°C
密度: 0,84057 g/cm³ (20 °C)
闪点: 116°C
MDL编号: MFCD00009528
CAS号: 6294-31-1
EINECS: 228-556-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00151a1512889fbc0ce2678cac17cc2887cc5a13&vid=00151a1512889fbc0ce2678cac17cc2887cc5a13&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %