1-庚烷磺酸钠 ≥98.0% (通过滴定分析) 用于离子对色谱
供应商: TCI
I0345-100G I0345-25G I0345-5G
TCIAI0345-100GEA 0 CNY
TCIAI0345-100G TCIAI0345-25G TCIAI0345-5G
1-庚烷磺酸钠 ≥98.0% (通过滴定分析) 用于离子对色谱
1-庚烷磺酸钠
分子式: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
溶点: 300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007543
CAS号: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f8712ae7500f81700dae7a1c7f8f4e40eed2fcd&vid=dc8c883888b9eee8b7e5384ad3393125028f1d8e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.050
Absorbance (254nm) max. 0.040