DL-二硫苏糖醇 ≥98.0% (通过滴定分析) 用于电泳
供应商: TCI
Warning
D3647-1G D3647-5G
TCIAD3647-1GEA 0 CNY
TCIAD3647-1G TCIAD3647-5G
DL-二硫苏糖醇 ≥98.0% (通过滴定分析) 用于电泳
DL-二硫苏糖醇
分子式: C₄H₁₀O₂S₂
沸点: 130°C
溶点: 42…44 °C
闪点: ≥ 110 °C ()
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004877
CAS号: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3972330e17cd18d000b14e4e871b4189c0a59bb&vid=012512492f94776a2f94c72c997dbde60b137106&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Functionality test to pass test