三苯基丙基溴化膦 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 丙基三苯基溴化膦
P1200-25G P1200-500G
TCIAP1200-25GEA 0 CNY
TCIAP1200-25G TCIAP1200-500G
三苯基丙基溴化膦 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
三苯基丙基溴化膦
分子式: C₂₁H₂₂BrP
分子量: 385.28 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011843
CAS号: 6228-47-3
EINECS: 228-330-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ba9e20dab87d0ea3e20a819c4234575860c538a&vid=7ba9e20dab87d0ea3e20a819c4234575860c538a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 237.0 to 241.0 deg-C