四甲基氢氧化铵 10% 在水里
供应商: TCI
Danger
T0138-25ML T0138-500ML
TCIAT0138-25MLEA 0 CNY
TCIAT0138-25ML TCIAT0138-500ML
四甲基氢氧化铵 10% 在水里
四甲基氢氧化铵
分子式: C₄H₁₃NO
沸点: 110 °C (1013 hPa)
密度: 1,02 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008280
CAS号: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN号: 1835
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c995cdbad5279cf8f8fe6dba9fac2429eed1f9d9&vid=e8a578d1a23b1c22d6eca40cbe634af315f64dfa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Ignition residue (Sulfate) max. 0.1 %
Chloride max. 0.01 %