钛酸四丁酯
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 原钛酸丁酯, 正钛酸丁酯, TNBT, TYZOR TBT 有机钛酸盐, 四正丁醇钛
B0742-25G B0742-500G
TCIAB0742-25GEA 0 CNY
TCIAB0742-25G TCIAB0742-500G
钛酸四丁酯
钛酸四丁酯
分子式: C₁₆H₃₆O₄Ti
分子量: 340.34 g/mol
沸点: 310
溶点: -55
闪点: 46°C
MDL编号: MFCD00009433
CAS号: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51643979ff74e929fd24a23769e2908f61470110&vid=51643979ff74e929fd24a23769e2908f61470110&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Ignition residue 23.2 to 24.5 %