嘧啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析) free base
供应商: TCI
|
Warning
|
P0662-1G
P0662-5G
TCIAP0662-1GEA
0
CNY
TCIAP0662-1G
TCIAP0662-5G
嘧啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析) free base
嘧啶
分子式:
C₄H₄N₂ 沸点: 123°C 溶点: 21 °C 密度: 1,529 g/cm³ (20 °C) 闪点: 34°C |
MDL编号:
MFCD00006059 CAS号: 289-95-2 EINECS: 206-026-0 UN号: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,07987 |
|
产品技术规格
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |