咪唑 ≥99.0% (by GC, titration analysis) for buffer
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-二氮杂-2,4-环戊二烯, 甘恶啉
I0288-25G I0288-500G
TCIAI0288-25GEA 0 CNY
TCIAI0288-25G TCIAI0288-500G
咪唑 ≥99.0% (by GC, titration analysis) for buffer
咪唑
分子式: C₃H₄N₂
分子量: 68.08 g/mol
沸点: 256°C
闪点: 135
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005183
CAS号: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN号: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 14,04912
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea5798efeb4994381f38b277e69ed3e78f73b8a5&vid=d3a9cb8feb6ffd7cc8b0d8bceb34c9fbc1960d10&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
pH 9.5 to 10.7