2,3-二甲基-1,3-丁二烯 ≥98.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
D1148-10ML D1148-25ML
TCIAD1148-10MLEA 0 CNY
TCIAD1148-10ML TCIAD1148-25ML
2,3-二甲基-1,3-丁二烯 ≥98.0% (通过GC) stabilised
2,3-二甲基-1,3-丁二烯
分子式: C₆H₁₀
沸点: 69 °C (1013 hPa)
溶点: –76 °C
密度: 0,7261 g/cm³ (20 °C)
闪点: -1°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00008595
CAS号: 513-81-5
EINECS: 208-172-0
UN号: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03238
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %