Dibutyl sulphate ≥96.0% (通过GC) alkylating agent
供应商: TCI
Danger
D1633-25G D1633-500G
TCIAD1633-25GEA 0 CNY
TCIAD1633-25G TCIAD1633-500G
Dibutyl sulphate ≥96.0% (通过GC) alkylating agent
Dibutyl sulphate
分子式: C₈H₁₈O₄S
沸点: 141°C
密度: 1,08 g/cm³ (0 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00059420
CAS号: 625-22-9
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9c7e7c5eb7f11ed5b2f9fd598cd81ad37e37bb9&vid=252820cd8efed8866804bbd6e72f7ffe7122b99c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %