四异丙醇钛
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 钛酸异丙酯
T0133-25G T0133-500G
TCIAT0133-25GEA 0 CNY
TCIAT0133-25G TCIAT0133-500G
四异丙醇钛
四异丙醇钛
分子式: C₁₂H₂₈O₄Ti
分子量: 284.23 g/mol
沸点: 220°C
闪点: 46°C
MDL编号: MFCD00008871
CAS号: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN号: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 14,09480
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3f39390a76ea306ec2c3fa09dd1fb364192d099&vid=a3f39390a76ea306ec2c3fa09dd1fb364192d099&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Ignition residue 27.3 to 28.6 %