辛酰氯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 正辛酰氯
O0039-25ML O0039-500ML
TCIAO0039-25MLEA 0 CNY
TCIAO0039-25ML TCIAO0039-500ML
辛酰氯 ≥99.0% (by GC)
辛酰氯
分子式: C₈H₁₅ClO
沸点: 196 °C (1013 hPa)
溶点: –63 °C
密度: 0,95 g/cm³ (20 °C)
闪点: 85°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000766
CAS号: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba03a51a0a5dd7eb42982f69c1db396de0701063&vid=ba03a51a0a5dd7eb42982f69c1db396de0701063&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) 98.0 to 102.0 %