Span® 20
供应商: TCI
Synonyms: Sorbitan monododecanoate, Arlacel 20, Sorbitan monolaurate
S0059-25G S0059-500G
TCIAS0059-25GEA 0 CNY
TCIAS0059-25G TCIAS0059-500G
Span® 20
Span® 20
分子式: C₁₈H₃₄O₆
分子量: 346.46 g/mol
闪点: 204°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005365
CAS号: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Merck Index: 14,08724
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Saponification Value 155.0 to 174.0