Span® 80
供应商: TCI
S0060-25G S0060-500G
TCIAS0060-25GEA 0 CNY
TCIAS0060-25G TCIAS0060-500G
Span® 80
Span® 80
分子式: C₂₄H₄₄O₆
密度: 1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00080948
CAS号: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Saponification Value 142.0 to 189.0
Acid Value max. 10.0