氯化铈(III), anhydrous ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C2058-25G C2058-5G
TCIAC2058-25GEA 0 CNY
TCIAC2058-25G TCIAC2058-5G
氯化铈(III), anhydrous ≥98.0% (通过滴定分析)
氯化铈(III)
分子式: CeCl₃
溶点: 722°C
密度: 3,193 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00010929
CAS号: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 14,01997
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e70dcacd02a8624ee52b868b7fa4184277f608c&vid=9c93632eb6cd5d6e1b1083e5e3d96e411c217b07&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %