四苯硼钠 ≥99.5% (W) precipitation reagent for K
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 四苯基硼酸钠
A5130-1G A5130-10G
TCIAA5130-1GEA 0 CNY
TCIAA5130-1G TCIAA5130-10G
四苯硼钠 ≥99.5% (W) precipitation reagent for K
四苯硼钠
分子式: (C₆H₅)₄BNa
分子量: 342.22 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011494
CAS号: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,08690
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77bb16f6af3a319132328866d2acfd29cf44ae74&vid=db0428e6a501fe5658276754bfe908dba9e54444&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 99.5 %
Solubility in Water almost transparency