可高温高压灭菌袋,“灭菌袋”和“灭菌袋指示”
供应商: VWR Collection
PBIB8330.AEA 0 CNY
PBIB8330.A PBIB8331.A
可高温高压灭菌袋,“灭菌袋”和“灭菌袋指示”
废物处理袋
非常适合对聚苯乙烯容器和其它受到病原体污染的物品(细菌培养皿、微孔板、移液管、瓶、管等)进行高温高压灭菌。也可用于实现和保持无菌条件。
特殊塑料,红色
  • 可耐受134°C的高温高压灭菌
  • 可带或不带灭菌指示条
  • 红色
  • 袋上印有使用说明