可高温高压灭菌袋,“生物袋”和“生物袋指示”
供应商: VWR Collection
PBIB7847.AEA 0 CNY
PBIB7847.A PBIB15473.A PBIB15474.A PBIB7848.A
可高温高压灭菌袋,“生物袋”和“生物袋指示”
废物处理袋
非常适合对聚苯乙烯容器和其它受到病原体污染的物品(细菌培养皿、微孔板、移液管、瓶、管等)进行高温高压灭菌。也可用于实现和保持无菌条件。
塑料材质,白色
  • 可耐受121℃的高温高压灭菌
  • 可带或不带灭菌指示条
  • 白色
  • 袋上印有使用说明