乙烯基膦酸二乙酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
152150100 152150250
ACRO152150100EA 0 CNY
ACRO152150100 ACRO152150250
乙烯基膦酸二乙酯 97%
乙烯基膦酸二乙酯
分子式: C₆H₁₃O₃P
分子量: 164.14 g/mol
沸点: 202 °C (760 mmHg)
密度: 1.06 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009079
CAS号: 682-30-4
EINECS: 211-663-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %