烯丙基磷酸二乙酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
336110050 336110250
ACRO336110050EA 0 CNY
ACRO336110050 ACRO336110250
烯丙基磷酸二乙酯 97%
烯丙基磷酸二乙酯
分子式: C₇H₁₅O₃P
分子量: 178.1660 g/mol
沸点: 97 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00015134
CAS号: 1067-87-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %