十二烯基丁二酸酐,异构体混合物 ≥85.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T0170-25G T0170-500G
TCIAT0170-25GEA 0 CNY
TCIAT0170-25G TCIAT0170-500G
十二烯基丁二酸酐,异构体混合物 ≥85.0% (通过滴定分析)
十二烯基丁二酸酐,异构体混合物
分子式: C₁₆H₂₆O₃
闪点: 185°C
MDL编号: MFCD00005528
CAS号: 26544-38-7
EINECS: 247-781-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid to cloudy liquid
Purity (Morpholine Method) min. 85.0 %