十二烯基丁二酸酐 cis- and trans-mixture ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D0976-25G D0976-500G
TCIAD0976-25GEA 0 CNY
TCIAD0976-25G TCIAD0976-500G
十二烯基丁二酸酐 cis- and trans-mixture ≥95.0% (通过滴定分析)
十二烯基丁二酸酐
分子式: C₁₆H₂₆O₃
MDL编号: MFCD00005528
CAS号: 19780-11-1
EINECS: 243-296-9
UN号: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d50b291a6a513db6dcc78c6a7e3071e190af2d9d&vid=17c080954aefae378ea88b4137421254719b2498&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %