硼烷二甲胺络合物 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D1842-25G D1842-500G
TCIAD1842-25GEA 0 CNY
TCIAD1842-25G TCIAD1842-500G
硼烷二甲胺络合物 ≥95.0% (通过滴定分析)
硼烷二甲胺络合物
分子式: C₂H₁₀BN
闪点: 43°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00051068
CAS号: 74-94-2
EINECS: 200-823-7
UN号: 2926
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8a71c2570d748ea86e2ed923c13aac0b5b65198&vid=a8a71c2570d748ea86e2ed923c13aac0b5b65198&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency