5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5,5-Dibromomeldrum's acid) ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D1710-25G D1710-5G
TCIAD1710-25GEA 0 CNY
TCIAD1710-25G TCIAD1710-5G
5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5,5-Dibromomeldrum's acid) ≥98.0% (通过滴定分析)
5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5,5-Dibromomeldrum's acid)
分子式: C₆H₆Br₂O₄
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00059808
CAS号: 66131-14-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e5903e18522a6fc0d190379025e7fd2213a672b&vid=5e5903e18522a6fc0d190379025e7fd2213a672b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency