3-甲氧基-2-萘甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M1461-1G M1461-5G
TCIAM1461-1GEA 0 CNY
TCIAM1461-1G TCIAM1461-5G
3-甲氧基-2-萘甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-甲氧基-2-萘甲酸
分子式: C₁₂H₁₀O₃
MDL编号: MFCD00094168
CAS号: 883-62-5
EINECS: 212-932-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbdad79b2e2a506b72509ccefda69d90992f7356&vid=bbdad79b2e2a506b72509ccefda69d90992f7356&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C