6-Bromo-2-naphthoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
B3823-25G B3823-5G
TCIAB3823-25GEA 0 CNY
TCIAB3823-25G TCIAB3823-5G
6-Bromo-2-naphthoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %