氰基膦酸二乙酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 氰代磷酸二乙酯, DEPC
C1242-25G C1242-5G
TCIAC1242-25GEA 0 CNY
TCIAC1242-25G TCIAC1242-5G
氰基膦酸二乙酯 ≥95.0% (by GC)
氰基膦酸二乙酯
分子式: C₅H₁₀NO₃P
沸点: 104°C
闪点: 81°C
MDL编号: MFCD00010256
CAS号: 2942-58-7
EINECS: 220-936-5
UN号: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=013f67adc8ea76fe45a6f6d04bcab429be189ea1&vid=013f67adc8ea76fe45a6f6d04bcab429be189ea1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %