Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D3324-25G D3324-5G
TCIAD3324-25GEA 0 CNY
TCIAD3324-25G TCIAD3324-5G
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (通过GC)
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate
分子式: C₁₁H₁₆FO₃P
沸点: 150°C
MDL编号: MFCD06795966
CAS号: 63909-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=557c3a63e0551cd21892fa7d3431b9fc5cd6d332&vid=557c3a63e0551cd21892fa7d3431b9fc5cd6d332&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %