Diethyl (4-bromobenzyl)phosphonate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D3688-25G D3688-5G
TCIAD3688-25GEA 0 CNY
TCIAD3688-25G TCIAD3688-5G
Diethyl (4-bromobenzyl)phosphonate ≥98.0% (通过GC)
Diethyl (4-bromobenzyl)phosphonate
分子式: C₁₁H₁₆BrO₃P
沸点: 183°C
MDL编号: MFCD05663693
CAS号: 38186-51-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad2b1235b740340f05ed86c21dbb3282cbc8392e&vid=ad2b1235b740340f05ed86c21dbb3282cbc8392e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %