3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
B2976-25G
B2976-5G
TCIAB2976-25GEA
0
CNY
TCIAB2976-25G
TCIAB2976-5G
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
分子式:
C₈H₆BrFO₂ |
MDL编号:
MFCD04038373 CAS号: 194019-11-9 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |