亚磷酸二苯酯 ≥75.0% (通过HPLC) (contains ca. 5% Phenol)
供应商: TCI
Danger
D0907-25G D0907-500G
TCIAD0907-25GEA 0 CNY
TCIAD0907-25G TCIAD0907-500G
亚磷酸二苯酯 ≥75.0% (通过HPLC) (contains ca. 5% Phenol)
亚磷酸二苯酯
分子式: C₁₂H₁₁O₃P
沸点: 148°C
溶点: 12°C
闪点: 186°C
MDL编号: MFCD00044497
CAS号: 4712-55-4
EINECS: 225-202-8
UN号: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f48535dff456396074a2370dd67837203e6614a&vid=0f48535dff456396074a2370dd67837203e6614a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 75.0 area%
Phenol 3.0 and le 6.0 w/w%