四氟硼酸三叔丁基膦 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate
T2584-1G T2584-5G
TCIAT2584-1GEA 0 CNY
TCIAT2584-1G TCIAT2584-5G
四氟硼酸三叔丁基膦 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
四氟硼酸三叔丁基膦
分子式: C₁₂H₂₈BF₄P
分子量: 290.13 g/mol
溶点: 261°C
MDL编号: MFCD04039975
CAS号: 131274-22-1
UN号: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71b8c4b18022b8acda8dce88001dba1738176aef&vid=71b8c4b18022b8acda8dce88001dba1738176aef&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %