3,4-(亚甲二氧基)苯乙腈 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M1923-25G M1923-5G
TCIAM1923-25GEA 0 CNY
TCIAM1923-25G TCIAM1923-5G
3,4-(亚甲二氧基)苯乙腈 ≥98.0% (通过GC)
3,4-(亚甲二氧基)苯乙腈
分子式: C₉H₇NO₂
沸点: 140°C
MDL编号: MFCD00005835
CAS号: 4439-02-5
EINECS: 224-655-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35fe140cee1ece310aa5592c0c13a07809c404e4&vid=35fe140cee1ece310aa5592c0c13a07809c404e4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C