2,2-二乙氧基乙基膦酸二乙酯 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D2423-25G D2423-5G
TCIAD2423-25GEA 0 CNY
TCIAD2423-25G TCIAD2423-5G
2,2-二乙氧基乙基膦酸二乙酯 ≥96.0% (通过GC)
2,2-二乙氧基乙基膦酸二乙酯
分子式: C₁₀H₂₃O₅P
沸点: 130°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009236
CAS号: 7598-61-0
EINECS: 231-504-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a05c5cabc1d9d6eb3f0e2b13379d12d4c689786&vid=7a05c5cabc1d9d6eb3f0e2b13379d12d4c689786&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %