羟甲基膦酸二乙酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
D3813-100G D3813-25G
TCIAD3813-100GEA 0 CNY
TCIAD3813-100G TCIAD3813-25G
羟甲基膦酸二乙酯 ≥97.0% (by GC)
羟甲基膦酸二乙酯
分子式: C₅H₁₃O₄P
分子量: 168.13 g/mol
沸点: 105°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00014418
CAS号: 3084-40-0
EINECS: 221-391-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79ca1d24e570b32cce9aec35a8c5d01df056f8de&vid=79ca1d24e570b32cce9aec35a8c5d01df056f8de&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %