2-氧代丙基膦酸二甲酯 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 丙酮基磷酸二甲酯
177610050 177610250
ACRO177610050EA 0 CNY
ACRO177610050 ACRO177610250
2-氧代丙基膦酸二甲酯 95%
2-氧代丙基膦酸二甲酯
分子式: C₅H₁₁O₄P
分子量: 166.12 g/mol
沸点: 76…79 °C (3 mmHg)
闪点: 93 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008769
CAS号: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %