2-溴乙基膦酸二乙酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
114180050 114180250
ACRO114180050EA 0 CNY
ACRO114180050 ACRO114180250
2-溴乙基膦酸二乙酯 97%
2-溴乙基膦酸二乙酯
分子式: C₆H₁₄BrO₃P
分子量: 245.06 g/mol
沸点: 75 °C (1 mmHg)
密度: 1.27 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000239
CAS号: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %