4,4′-亚甲基双(2,6-二乙基苯胺) ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M1897-25G M1897-500G
TCIAM1897-25GEA 0 CNY
TCIAM1897-25G TCIAM1897-500G
4,4′-亚甲基双(2,6-二乙基苯胺) ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4,4′-亚甲基双(2,6-二乙基苯胺)
分子式: C₂₁H₃₀N₂
沸点: 205°C
MDL编号: MFCD00071552
CAS号: 13680-35-8
EINECS: 237-185-4
REACH: 01-0000015192-78
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06c76b74f09da306749d1d11373aabb3aa1c8f53&vid=06c76b74f09da306749d1d11373aabb3aa1c8f53&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C